Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 072 TPE Tubing
Código de producto. 15620675
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
0.252 in., 6,4 mm
1,9 cm (1 x 4 pulg), 6,4 mm
0.374 in., 9,5 mm
0.375 in., 9,5 mm
3/8 pulg, 9,5 mm
0.441 in., 11,2 mm
7/16 in., 11,2 mm
0.5 in., 12,7 mm
1/2 pulg, 12,7 mm
0.563 in., 14,3 mm
0,625 in, 15,9 mm
0.626 in., 15,9 mm
11/16 in., 17,4 mm
0.75 in., 19,05 mm
0.752 in., 19,1 mm
3/4 pulg, 19,1 mm
7/8 pulg, 22,2 mm
1 pulg, 25,4 mm
1.125 in., 28,3 mm
1.375 in., 34,9 mm
1.5 in., 38,1 mm
Presión máxima:
1196 psi
14 psi (a 19 °C)
17 psi (a 19 °C)
19 psi (a 19 °C)
20 psi (a 19 °C)
21 psi (a 19 °C)
24 psi (a 19 °C)
26 psi (a 19 °C)
27 psi
32 psi (a 19 °C)
42 psi (a 19 °C)
Resistencia a la tracción: 11 psi
Resistencia a la tracción: 1196 psi
Resistencia a la tracción: 21 psi
Longitud global (métrico):
107 m
15 m
152 m
15 m
305 m
4,5 m
4,5 m
46 m
61 m
76 m
Grosor (métrico):
1,6 mm
1,6 mm
2,4 mm
2,4 mm
3,2 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
Tamaño de la unidad:
107 metros
120 metros
15 metros
152 metros
305 metros
4.50 metro
45 metros
46 metros
60 metros
61 metros
75 metros
76 metros
90 metros
29 product options available for selection
Product selection table with 29 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Presión máxima Longitud global (métrico) Grosor (métrico) unitSize
15620675 0.5 in., 12,7 mm 27 psi 15 m 3,2 mm 15 metros
17993711 0.252 in., 6,4 mm 32 psi (a 19 °C) 15 m 1,6 mm 120 metros
15670665 1,9 cm (1 x 4 pulg), 6,4 mm Resistencia a la tracción: 1196 psi 15 m 1,6 mm 15 metros
17913501 0.374 in., 9,5 mm 20 psi (a 19 °C) 107 m 1,6 mm 107 metros
17923421 0.374 in., 9,5 mm 20 psi (a 19 °C) 305 m 1,6 mm 305 metros
17963581 0.374 in., 9,5 mm 24 psi (a 19 °C) 15 m 2,4 mm 75 metros
17993491 0.374 in., 9,5 mm 42 psi (a 19 °C) 107 m 2,4 mm 107 metros
15600675 3/8 pulg, 9,5 mm Resistencia a la tracción: 1196 psi 15 m 1,6 mm 15 metros
15690665 0.375 in., 9,5 mm 1196 psi 15 m 2,4 mm 15 metros
17903701 0.441 in., 11,2 mm 26 psi (a 19 °C) 15 m 2,4 mm 90 metros
15610675 7/16 in., 11,2 mm 1196 psi 15 m 2,4 mm 15 metros
17933421 0.5 in., 12,7 mm 21 psi (a 19 °C) 61 m 2,4 mm 61 metros
17913561 0.5 in., 12,7 mm 21 psi (a 19 °C) 152 m 2,4 mm 152 metros
17993501 0.626 in., 15,9 mm 24 psi (a 19 °C) 15 m 3,2 mm 60 metros
17943511 0.626 in., 15,9 mm 24 psi (a 19 °C) 46 m 3,2 mm 46 metros
17913511 0.626 in., 15,9 mm 24 psi (a 19 °C) 107 m 3,2 mm 107 metros
17953421 0.563 in., 14,3 mm 19 psi (a 19 °C) 15 m 2,4 mm 60 metros
15640675 1/2 pulg, 12,7 mm Resistencia a la tracción: 11 psi 15 m 1,6 mm 15 metros
15630675 1/2 pulg, 12,7 mm Resistencia a la tracción: 21 psi 15 m 2,4 mm 15 metros
15660675 0,625 in, 15,9 mm 1196 psi 15 m 3,2 mm 15 metros
15670675 11/16 in., 17,4 mm 1196 psi 15 m 2,4 mm 15 metros
17973511 0.75 in., 19,05 mm 17 psi (a 19 °C) 76 m 3,2 mm 76 metros
17973581 0.752 in., 19,1 mm 14 psi (a 19 °C) 15 m 2,4 mm 45 metros
15680675 3/4 pulg, 19,1 mm Resistencia a la tracción: 1196 psi 15 m 3,2 mm 15 metros
15690675 7/8 pulg, 22,2 mm Resistencia a la tracción: 1196 psi 15 m 3,2 mm 15 metros
15600685 1 pulg, 25,4 mm Resistencia a la tracción: 1196 psi 4,5 m 3,2 mm 4.50 metro
15610685 1.125 in., 28,3 mm 1196 psi 4,5 m 4,8 mm 4.50 metro
15650665 1.375 in., 34,9 mm 1196 psi 4,5 m 4,8 mm 4.50 metro
15660665 1.5 in., 38,1 mm 1196 psi 4,5 m 6,4 mm 4.50 metro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 29 options available.
29 options
Código de producto. 15620675 Proveedor Saint Gobain Life Sciences™ N.º de proveedor 0722504
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Biopharmaceutical opaque C-Flex™ 072 TPE Tubing.
C-Flex™ biopharmaceutical tubing is the original patented thermoplastic elastomer tubing specifically designed to meet the critical demands of pharmaceutical and biopharmaceutical applications for fluid processing. C-Flex tubing for biopharma manufacturing is specifically designed for aseptic welding connections and sealing disconnection. C-Flex tubing is manufactured from pharmaceutical-grade thermoplastic elastomer, and full validation and extractable profile testing reports are available to assist in the validation of C-Flex applications.
  • Sealable and weldable either pre- or post- sterilization
  • Sterilizable by gamma and x-ray irradiation as well as autoclave
  • Complies with USP Class VI and ISO standards
  • Full Validation Package available for all promoted C-Flex products
  • Moldable, bondable, and formable for single-use assemblies and overmolds
  • Remains flexible from -45°C to +135°C (-50°F to +275°F)
  • Significantly less permeable than silicone
  • All promoted C-Flex products are Animal-Derived Component-Free (ADCF)
  • C-Flex 072 has excellent durability in peristaltic pump applications
Typical Applications
  • Aseptic Sealing Disconnections
  • Aseptic Welding Connections
  • Fluid Transfer in Pharmaceutical, Biopharmaceutical, and/or Laboratory Settings
  • Single-Use Assemblies
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad USP Class VI, ISO 10993, EP
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Diámetro interior (imperial) 1/4 in.
Diámetro interior (métrico) 6.4 mm
Material Termoplástico
Diámetro exterior (imperial) 0.5 in., 12,7 mm
Longitud global (imperial) 50 ft.
Longitud global (métrico) 15 m
Grosor (imperial) 0.125 in.
Grosor (métrico) 3,2 mm
Elongación 862%
Para utilizar con (aplicación) Pharmaceutical and Biopharmaceutical Applications, Single-use Assemblies
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -45 °C
Esterilidad No estéril
Color Opaco
Dureza 60 (Shore A)
Flexibility Flexible
Presión máxima 27 psi
Max. Operating Temperature (Metric) 135°C
Tipo de producto Tubing