Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión C-Flex™ L/S™ en bobina
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
13
14
15
16
17
18
24
25
35
36
Caudal:
1000 mL/min
1100 ml/min
1700 ml/min
1800 ml/min
2300 ml/min
2600 ml/min
3400 ml/min
36 ml/min
480 ml/min
De 0,21 a 130 ml/min
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Description
- Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
- Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
- Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
- Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
- Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
- Siempre en stock: la mayoría de los materiales y tamaños están disponibles para enviarlos en el mismo día
- Nuestras opciones de empaquetado únicas para paquetes, cajas, y bovinas son fáciles de solicitar y entregar
- Bajo nivel de fijación de proteínas
- Termosellables y soldables
- Tubos económicos
- Aplicaciones: Usos generales de laboratorio que requieren un alto rendimiento y una larga vida útil
- Características: Excepcional resistencia a la tracción y al desgarro, buena biocompatibilidad, baja permeabilidad a los gases, superficie lisa, blanco opaco
- El tubo para bombas en bobina proporciona longitudes continuas de tubos de bomba en bobinas fáciles de gestionar y cómodas que son fáciles de transportar y requieren menos espacio de almacenamiento que la cantidad equivalente de bobinas de tubos individuales
Specifications
Specifications
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Diámetro interior (métrico) | 6,4 mm |
| Material | C-Flex |
| Para utilizar con (aplicación) | Para usos genéricos de laboratorio que requieran un alto rendimiento y una larga vida |
| Tamaño de los tubos | 24 |
| Caudal | 1800 ml/min |
| Manguera dentada | 1/4 pulg |
| Presión máxima | 2,7 bar |
| Tipo de producto | Tubos de bombas |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction