Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión C-Flex™ L/S™ en bobina
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
13
14
15
16
17
18
24
25
35
36
Caudal:
1000 mL/min
1100 ml/min
1700 ml/min
1800 ml/min
2300 ml/min
2600 ml/min
3400 ml/min
36 ml/min
480 ml/min
De 0,21 a 130 ml/min
Pakningsstørrelse:
1 PCS
cada uno
Beskrivelse
- Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
- Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
- Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
- Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
- Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
- Siempre en stock: la mayoría de los materiales y tamaños están disponibles para enviarlos en el mismo día
- Nuestras opciones de empaquetado únicas para paquetes, cajas, y bovinas son fáciles de solicitar y entregar
- Bajo nivel de fijación de proteínas
- Termosellables y soldables
- Tubos económicos
- Aplicaciones: Usos generales de laboratorio que requieren un alto rendimiento y una larga vida útil
- Características: Excepcional resistencia a la tracción y al desgarro, buena biocompatibilidad, baja permeabilidad a los gases, superficie lisa, blanco opaco
- El tubo para bombas en bobina proporciona longitudes continuas de tubos de bomba en bobinas fáciles de gestionar y cómodas que son fáciles de transportar y requieren menos espacio de almacenamiento que la cantidad equivalente de bobinas de tubos individuales
Tekniske data
Tekniske data
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Diámetro interior (métrico) | 7,9 mm |
| Material | C-Flex |
| Para utilizar con (aplicación) | Para usos genéricos de laboratorio que requieran un alto rendimiento y una larga vida |
| Tamaño de los tubos | 35 |
| Caudal | 2600 ml/min |
| Manguera dentada | 3/8 pulg |
| Presión máxima | 2,7 bar |
| Tipo de producto | Tubos de bombas |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion