Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas embalados a granel C-Flex™ L/S™
Código de producto. 11896783
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
14
24
25
35
36
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 20
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11896783 14 paquete de 20
11836793 24 paquete de 20
11806793 25 paquete de 20
11846793 35 paquete de 10
11856793 36 paquete de 10
5 options
Código de producto. 11896783
Marca: Masterflex™ 0643614
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Convenient and cost-effective
    Combina la biocompatibilidad de su silicona con una resistencia química similar a la de Tygon™
  • Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
  • Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
  • Siempre en stock: la mayoría de los materiales y tamaños están disponibles para enviarlos en el mismo día
  • Nuestras opciones de empaquetado únicas para paquetes, cajas, y bovinas son fáciles de solicitar y entregar
  • Bajo nivel de fijación de proteínas
  • Termosellables y soldables
  • Tubos económicos
  • Aplicaciones: Usos generales de laboratorio que requieren un alto rendimiento y una larga vida útil
  • Características: Excepcional resistencia a la tracción y al desgarro, buena biocompatibilidad, baja permeabilidad a los gases, superficie lisa, blanco opaco
  • Estos tubos a granel se suministran en prácticas cajas que contienen hasta 20 bolsas selladas de tubos (dependiendo del tamaño de los tubos).
  • Los tubos a granel acaban con la necesidad de usar las cajas de cartón individuales, reducen el tiempo de desembalaje y ahorran dinero en el envío.
  • El tubo viene en bolsas de 6,09 m (25 pies).
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Aprobado por la FDA
Esterilizables en autoclave
Material C-Flex
Longitud global (métrico) 7,6 m
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Tamaño de los tubos 14
Caudal 130 mL/min
Manguera dentada 1/16 pulg
Método de esterilización Autoclave, óxido de etileno o radiación gamma
Presión máxima 2,7 bar
Nivel de vacío 660 mm Hg
Max. Operating Temperature (Metric) de 100 °C