Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión con bobina C-Flex™ I/P™
Código de producto. p-7187323
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
26
73
82
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11826783
Marca: Masterflex™ 0642726
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mantenga la flexibilidad a temperaturas extremas
  • Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
  • Probados según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted los necesite
  • Siempre en stock: la mayoría de los materiales y tamaños están disponibles para enviarlos en el mismo día
  • La superficie interior ultrasuave reduce el número de extraíbles
Los tubos para bombas de precisión Masterflex™ C-Flex™ mejoran la biocompatibilidad con una mayor vida útil del bombeo. Estos tubos son no pirogénicos, no citotóxicos y no hemolíticos, lo que protege la pureza de su fluido. Los tubos C-Flex, termosellables y soldables, son ideales para el procesamiento y almacenamiento biofarmacéuticos y la producción botánica.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Aprobado por la FDA
Esterilizables en autoclave
Diámetro interior (métrico) 6,4 mm
Material C-Flex
Longitud global (métrico) 121,9 m
Para utilizar con (aplicación) Para usos genéricos de laboratorio que requieran un alto rendimiento y una larga vida
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Tamaño de los tubos 26
Caudal 4000 mL/min
Manguera dentada 1/4 pulg
Método de esterilización Autoclave, óxido de etileno o radiación gamma
Presión máxima 2,06 bar
Nivel de vacío 660 mm Hg
Max. Operating Temperature (Metric) de 100 °C
Tipo de producto Tubos de bombas