Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión con bobina C-Flex™ I/P™
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
26
73
82
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
- Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
- Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
- Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
- Probados según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted los necesite
- Siempre en stock: la mayoría de los materiales y tamaños están disponibles para enviarlos en el mismo día
- La superficie interior ultrasuave reduce el número de extraíbles
Los tubos para bombas de precisión Masterflex™ C-Flex™ mejoran la biocompatibilidad con una mayor vida útil del bombeo. Estos tubos son no pirogénicos, no citotóxicos y no hemolíticos, lo que protege la pureza de su fluido. Los tubos C-Flex, termosellables y soldables, son ideales para el procesamiento y almacenamiento biofarmacéuticos y la producción botánica.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Aprobado por la FDA |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Diámetro interior (métrico) | 6,4 mm |
| Material | C-Flex |
| Longitud global (métrico) | 121,9 m |
| Para utilizar con (aplicación) | Para usos genéricos de laboratorio que requieran un alto rendimiento y una larga vida |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -40 °C |
| Tamaño de los tubos | 26 |
| Caudal | 4000 mL/min |
| Manguera dentada | 1/4 pulg |
| Mostrar más |