Learn More
Saint Gobain Life Sciences C-Flex™ (ACDF) 374 TPE Tubing
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
3,175 mm
6,4 mm
9,6 mm
12,8 mm
Diámetro exterior (imperial):
0.25 in., 6,4 mm
0.44 in., 11,2 mm
0,63 in, 15,9 mm
0.75 in., 19 mm
Presión máxima:
17 psi
23 psi
28 psi
35 psi
Tamaño de la unidad:
15 metros
Descripción
- Los tubos C-Flex (ADCF) están libres de componentes de origen animal.
- Excepcional resistencia a la tracción y a desgarros con buena biocompatibilidad
- Excelente resistencia química
- Baja permeabilidad a los gases
- Superficie lisa
- Transparentes.
- La resina cumple los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). Los tubos se fabrican conforme a GMP.
- Intervalo de temperatura: De 45 a 135 °C (de 50 a 275 °F)
- Esterilización: Autoclave, con óxido de etileno o con radiación gamma.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | USP, USDA, GMP, USDA, GMP |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 0,25 in |
| Diámetro interior (métrico) | 6,4 mm |
| Material | C-Flex |
| Diámetro exterior (imperial) | 0.44 in., 11,2 mm |
| Longitud global (imperial) | 50 ft. |
| Longitud global (métrico) | 15,24 m |
| Grosor (imperial) | 0.09 in. |
| Grosor (métrico) | 2,4 mm |
| Mostrar más |