Learn More
Saint Gobain Life Sciences C-Flex™ (ACDF) 374 TPE Tubing
Description
- Los tubos C-Flex (ADCF) están libres de componentes de origen animal.
- Excepcional resistencia a la tracción y a desgarros con buena biocompatibilidad
- Excelente resistencia química
- Baja permeabilidad a los gases
- Superficie lisa
- Transparentes.
- La resina cumple los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). Los tubos se fabrican conforme a GMP.
- Intervalo de temperatura: De 45 a 135 °C (de 50 a 275 °F)
- Esterilización: Autoclave, con óxido de etileno o con radiación gamma.
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | USP, USDA, GMP, USDA, GMP |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 0.5 in. |
| Diámetro interior (métrico) | 12,8 mm |
| Material | C-Flex |
| Diámetro exterior (imperial) | 0.75 in., 19 mm |
| Longitud global (imperial) | 50 ft. |
| Longitud global (métrico) | 15,24 m |
| Grosor (imperial) | 0.12 in. |
| Grosor (métrico) | 3,175 mm |
| Show More |