Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos C-Flex (ACDF)
Proporcionan una excepcional resistencia a la tracción y a desgarros, una buena biocompatibilidad, además de una excelente resistencia química. Los tubos C-Flex (ACDF) Saint Gobain Performance Plastics™ son transparentes con baja permeabilidad al gas y una superficie lisa.
Marca: Saint Gobain Life Sciences 06432-59
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Los tubos C-Flex (ADCF) están libres de componentes de origen animal.
- Excepcional resistencia a la tracción y a desgarros con buena biocompatibilidad
- Excelente resistencia química
- Baja permeabilidad a los gases
- Superficie lisa
- Transparentes.
- La resina cumple los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP). Los tubos se fabrican conforme a GMP.
- Intervalo de temperatura: De 45 a 135 °C (de 50 a 275 °F)
- Esterilización: Autoclave, con óxido de etileno o con radiación gamma.
Especificaciones
| USP, USDA, GMP | |
| 9,6 mm | |
| 15,9 mm | |
| 3,2 mm | |
| 1 paquete | |
| Transparente | |
| de 135 °C |
| Esterilizable en autoclave | |
| C-Flex | |
| 15,24 m | |
| -45 °C | |
| Estéril | |
| 23 psi |