missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C/EBP alpha Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11559100
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
11559100 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11559100

Marca: Invitrogen PA1825

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

C/EBP alpha Polyclonal Antibody

C/EBP alpha Polyclonal Antibody for Western Blot, IP

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno C/EBP alpha
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1mg/mL BSA and 0.01% sodium azide
génica CEBPA
N.º de referencia del gen P05554, P53566
Alias de gen C EBP; C/EBP; c/EBP alpha; C/EBPa; C/ebpalpha; C/EBP-alpha; CAAT/enhancer-binding protein DNA-binding protein; CAAT/enhancer-binding protein, DNA-binding protein; CBF-A; CCAAT enhancer binding protein alpha; CCAAT/enhancer binding protein (C/EBP), alpha; CCAAT/enhancer binding protein alpha; CCAAT/enhancer binding protein, alpha; CCAAT/enhancer-binding protein alpha; Cebp; Cebpa; DBPCEP; OTTHUMP00000220269
Símbolos de los genes CEBPA
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant rat C/EBP alpha.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 12606, 24252
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.