Learn More
c-Cbl Mouse anti-Human, Clone: 2F6D1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Proteintech 66576-1-IG-20UL
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 16888575
  • 145.00€ / 20 microlitros
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Cbl proteins are a family of ubiquitin protein ligases (E3s) that negatively regulate signaling by targeting activated tyrosine kinases for degradation. Cbl- c is the most recently cloned member of the Cbl proteins and is expressed only in epithelial cells (the other Cbl proteins are ubiquitously expressed). Cbl-c, like the other mammalian Cbl proteins, can ubiquitinate the activated EGFR and target it for degradation. Through interactions with proteins containing SRC homology-2 (SH2) and SH3 domains, CBL proteins modulate downstream cell signaling.
Tekniske data
Tekniske data
c-Cbl
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P22681
CBL
c-Cbl Fusion Protein Ag23033
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
2F6D1
Unconjugated
CBL
C CBL, CBL, CBL2, c-Cbl, Proto oncogene c Cbl, RING finger protein 55, RNF55
Mouse
Protein G
RUO
867
-20°C
Liquid
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.