missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C. botulinum BoNT-E Heavy Chain Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18780938
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18780938 25 μg 25 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18780938

Marca: R&D Systems MAB7135SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

BoNT-E Heavy Chain Monoclonal specifically detects BoNT-E Heavy Chain in C. botulinum samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno BoNT-E Heavy Chain
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 785208
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen P30995
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno E. coli-derived recombinant C. botulinum BoNT-E Heavy Chain Lys845-Lys1251 Accession # P30995
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especificidad de la prueba Detects C. botulinum BoNT-E Heavy Chain in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant Heavy Chains from BoNT-A or BoNT-G is observed.
Reconstitución Sterile PBS to a final concentration of 0.5 mg/mL.
Especies diana C. botulinum
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.