Learn More
- Home
- Products
- Tubos
- Tubos de silicona y caucho
- Versilon C-210-A Oil, Fuel, and Grease Resistant Tubing
Versilon C-210-A Oil, Fuel, and Grease Resistant Tubing
Código de producto. 30054206 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1/16 in
1/2 in
1/4 in
1/8 in
1 in
3/16 in
3/4 in
3/8 in
5/16 in
5/8 in
7/16 in
Diámetro exterior (imperial):
1-1/4 in
1/2 in
1/4 in
1/8 in
11/16 in
13/16 in
15/16 in
1 in
3/16 in
3/4 in
3/8 in
5/16 in
5/8 in
7/16 in
7/8 in
9/16 in
Tamaño de la unidad:
15 metros
25 product options available for selection
| Código de producto. | Diámetro interior (imperial) | Diámetro exterior (imperial) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 30054206 | 1 in | 1-1/4 in | 15 metros |
| 30053759 | 3/16 in | 5/16 in | 15 metros |
| 30053540 | 3/4 in | 1 in | 15 metros |
| 30052939 | 7/16 in | 5/8 in | 15 metros |
| 30053962 | 1/4 in | 7/16 in | 15 metros |
| 30053320 | 1/2 in | 11/16 in | 15 metros |
| 30054034 | 5/8 in | 13/16 in | 15 metros |
| 30053140 | 1/4 in | 5/16 in | 15 metros |
| 30053038 | 5/8 in | 3/4 in | 15 metros |
| 30054102 | 5/16 in | 7/16 in | 15 metros |
| 30053645 | 3/8 in | 1/2 in | 15 metros |
| 30054170 | 3/4 in | 15/16 in | 15 metros |
| 30053231 | 5/8 in | 7/8 in | 15 metros |
| 30053454 | 1/4 in | 1/2 in | 15 metros |
| 30053199 | 1/2 in | 3/4 in | 15 metros |
| 30053080 | 1/4 in | 3/8 in | 15 metros |
| 30054320 | 1/2 in | 5/8 in | 15 metros |
| 30053112 | 1/16 in | 1/8 in | 15 metros |
| 30053853 | 3/16 in | 1/4 in | 15 metros |
| 30054175 | 3/8 in | 9/16 in | 15 metros |
| 30053261 | 3/8 in | 5/8 in | 15 metros |
| 30053159 | 1/8 in | 3/16 in | 15 metros |
| 30053809 | 7/16 in | 11/16 in | 15 metros |
| 30053425 | 1/8 in | 1/4 in | 15 metros |
| 30053619 | 3/16 in | 3/8 in | 15 metros |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
30054206
Proveedor
Versilon
N.º de proveedor
5010713
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection. Excellent abrasion and tear resistance. Remains flexible even in subzero temperatures. Consistently tight lot-to-lot tolerances. Clear tubing—view fluid being transferred
Spécification
Spécification
| Diámetro interior (imperial) | 1 in |
| Material | Versilon C-210-A |
| Diámetro exterior (imperial) | 1-1/4 in |
| Longitud global (métrico) | 50 ft. |
| Color | Clear |
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?