Learn More
- Home
- Products
- Tubos
- Tubos de silicona y caucho
- Versilon C-210-A Oil, Fuel, and Grease Resistant Tubing
Versilon C-210-A Oil, Fuel, and Grease Resistant Tubing
Código de producto. 30053645 Tienda Cole-Parmer Productos| Código de producto. | Diámetro interior (imperial) | Diámetro exterior (imperial) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 30053645 | 3/8 in | 1/2 in | 15 metros |
| 30053759 | 3/16 in | 5/16 in | 15 metros |
| 30053540 | 3/4 in | 1 in | 15 metros |
| 30052939 | 7/16 in | 5/8 in | 15 metros |
| 30053962 | 1/4 in | 7/16 in | 15 metros |
| 30053320 | 1/2 in | 11/16 in | 15 metros |
| 30054034 | 5/8 in | 13/16 in | 15 metros |
| 30053140 | 1/4 in | 5/16 in | 15 metros |
| 30053038 | 5/8 in | 3/4 in | 15 metros |
| 30054102 | 5/16 in | 7/16 in | 15 metros |
| 30054170 | 3/4 in | 15/16 in | 15 metros |
| 30053231 | 5/8 in | 7/8 in | 15 metros |
| 30053454 | 1/4 in | 1/2 in | 15 metros |
| 30054206 | 1 in | 1-1/4 in | 15 metros |
| 30053199 | 1/2 in | 3/4 in | 15 metros |
| 30053080 | 1/4 in | 3/8 in | 15 metros |
| 30054320 | 1/2 in | 5/8 in | 15 metros |
| 30053112 | 1/16 in | 1/8 in | 15 metros |
| 30053853 | 3/16 in | 1/4 in | 15 metros |
| 30054175 | 3/8 in | 9/16 in | 15 metros |
| 30053261 | 3/8 in | 5/8 in | 15 metros |
| 30053159 | 1/8 in | 3/16 in | 15 metros |
| 30053809 | 7/16 in | 11/16 in | 15 metros |
| 30053425 | 1/8 in | 1/4 in | 15 metros |
| 30053619 | 3/16 in | 3/8 in | 15 metros |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (imperial) | 3/8 in |
| Material | Versilon C-210-A |
| Diámetro exterior (imperial) | 1/2 in |
| Longitud global (métrico) | 50 ft. |
| Color | Clear |