Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Sistemas de aspiración de fluidos BVC para cultivo celular
Descripción
Modelos Basic, Control y Professional para satisfacer sus necesidades de aspiración de fluidos.
- Recipientes de 2 o 4 l para una recogida y eliminación seguras de residuos biológicos
- El biofiltro esterilizable en autoclave e hidrófobo de 0.2μm protege la bomba u otro suministro de vacío frente a aerosoles biológicos peligrosos
- El VacuuHandControl (VHC) mantiene todo el líquido dentro de los tubos de aspiración para ofrecer la máxima contención y facilidad de limpieza
- Los modelos G cuentan con un recipiente de recogida de vidrio de 2 l con revestimiento con protección contra arañazos y fragmentos y resistencia real a la lejía
- Las versiones estándar incluyen un frasco de vacío de polipropileno de 4 l de uso intensivo para aumentar la capacidad
- Los modelos Control y Professional incluyen potentes bombas de vacío VACUUBRAND™ para procesos químicos con vida útil excepcionalmente larga y potencia suficiente para dos usuarios
- Diseño optimizado que incorpora frasco, controles y bomba (modelos Control y Professional), en un formato pequeño adecuado para laboratorio
- Se suministran conectores rápidos con el modelo Professional estándar (no G), pero se pueden añadir a los otros cinco modelos
BVC Basic
- La versión sin alimentación es adecuada para su uso con una red de vacío VACUU LAN, un sistema de vacío central o una bomba compartida
- Proporciona un nivel de vacío adecuado en el frasco para aspiración y apaga la conexión a la línea cuando se alcanza el nivel de vacío adecuado
- Se suministra con soporte de metal con recubrimiento de polvo estable y fácil de limpiar, filtro de aerosol de 0.2μm y VacuuHandControl
- Disponible en versiones de polipropileno de alta resistencia y de vidrio resistente a la lejía
BVC Control
- El BVC Control incorpora una potente bomba de vacío silenciosa y con diseño químico VACUUBRAND que elimina la necesidad del suministro de vacío central
- Los materiales potencialmente peligrosos se pueden contener en un área local
- La bomba se enciende y apaga automáticamente bajo demanda cuando se utiliza el VacuuHandControl, lo que reduce aún más el nivel de ruido
- Un panel táctil fácil de limpiar ajusta e indica el punto de conmutación del nivel de vacío
- Disponible con frasco de vidrio de 4 l resistente a la lejía o de 2 l de polipropileno
BVC Professional
- Incluye un sensor de nivel de líquido externo, que funciona sin necesidad de entrar en contacto con el contenido del frasco
- Un programa de desinfección especial permite la aspiración de desinfectante después de que el sistema se apague para descontaminar el VacuuHandControl
- La versión de frasco de polipropileno de 4 l se suministra con conectores rápidos de serie
- La versión de frasco de vidrio 'a prueba de lejía' de 2 l incluye conexiones de manguera dentada; hay disponibles conectores rápidos opcionales
Accesorios disponibles:
- Filtro de repuesto 638266
- Tubo de VHCpro de repuesto (se vende por metro, pedido mínimo de 3 m) 636156
- Controlador de mano de VHCpro (se suministra uno con la unidad) 688061
- Soporte de VHCpro 635680
- Expulsor de punta de pipeta para VHCpro 635638
- Adaptador de 8 canales con expulsor de punta para VHCpro 635679
- Transbordador de BVC (carro con ruedas para facilitar el acceso a BVC cuando está bajo una BSC) 696880
- Conexión rápida para segundo usuario (entre VHCpro y frasco) 635807
- Conexión estándar para segundo usuario 699943
- Conexión rápida (entre frasco y bomba) 635808
- Frasco de PP de repuesto de 4 l (con tapón) 635810
- Frasco de vidrio de repuesto de 2 l (con tapón) 635809
- Adaptador de frasco de vidrio de 2 l 635839
Especificaciones
Especificaciones
| Vacío máx. | 150 mbar (112 Torr) |
| Incluye | Frasco de vidrio de 2 L, bomba de vacío, enchufe CEE, biofiltro de 0.2μm |
| Requisitos eléctricos | 230 V 50/60 Hz |
| Modelo | BVC Control G |
| Nivel de ruido | 45 dB (A) |
| Tipo de tapón | CEE |
| Temperatura de almacenamiento (métrico) | De -10 °C a +60 °C |
| Peso (imperial) | 16,97 lb |
| Peso (métrico) | 7,7 kg |
| Temperatura máx. (imperial) | 104 °F |
| Mostrar más |