Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Sistemas de aspiración de fluidos BVC para cultivo celular
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12603325
Click to view available options
Tipo de tapón:
CEE
Altura global (métrico):
43 cm
49 cm
50 cm
Longitud global (métrico):
23 cm
25 cm
40,8 cm
Modelo:
BVC Basic
BVC Control
BVC Control G
BVC básico G
BVC profesional
BVC professional G
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 12603325
Marca: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20727500
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los sistemas de aspiración de fluidos BVC para cultivo celular proporcionan niveles excepcionales de comodidad y seguridad para trabajar con materiales biológicos y biopeligrosos.
Modelos Basic, Control y Professional para satisfacer sus necesidades de aspiración de fluidos.
  • Recipientes de 2 o 4 l para una recogida y eliminación seguras de residuos biológicos.
  • El biofiltro esterilizable en autoclave e hidrófobo de 0,2μm protege la bomba u otro suministro de vacío frente a aerosoles biológicos peligrosos
  • El VacuuHandControl (VHC) mantiene todo el líquido dentro de la tubería de aspiración para ofrecer la máxima contención y facilidad de limpieza.
  • Los modelos G cuentan con un recipiente de recogida de vidrio de 2 l con revestimiento con protección contra arañazos y fragmentos y resistencia real a la lejía
  • Las versiones estándar incluyen un frasco de vacío de polipropileno de 4 l de uso intensivo para aumentar la capacidad.
  • Los modelos Control y Professional incluyen potentes bombas de vacío VACUUBRAND™ de diseño químico con vida útil excepcionalmente larga y potencia suficiente para dos usuarios.
  • Diseño optimizado que incorpora frasco, controles y bomba (modelos Control y Professional), en un formato pequeño adecuado para laboratorio.
  • Se suministran conectores rápidos con el modelo Professional estándar (no G), pero se pueden añadir a los otros cinco modelos.
BVC Basic
  • La versión sin alimentación es adecuada para su uso con una red de vacío VACUU LAN, un sistema de vacío central o una bomba compartida.
  • Proporciona un nivel de vacío adecuado en el frasco para aspiración y apaga la conexión a la línea cuando se alcanza el nivel de vacío adecuado.
  • Se suministra con soporte de metal con revestimiento de polvo estable y fácil de limpiar, filtro de aerosol de 0,2μm y VacuuHandControl.
  • Disponible en versiones de vidrio resistente a la lejía y de polipropileno de uso intensivo.
BVC Control
  • El BVC Control incorpora una potente bomba de vacío silenciosa y con diseño químico VACUUBRAND que elimina la necesidad del suministro de vacío central.
  • Los materiales potencialmente peligrosos se pueden contener en un área local.
  • La bomba se enciende y apaga automáticamente bajo demanda cuando se utiliza el VacuuHandControl, lo que reduce aún más el nivel de ruido.
  • Un panel táctil fácil de limpiar ajusta e indica el punto de conmutación del nivel de vacío.
  • Disponible con frasco de vidrio de 2 l resistente a la lejía o de 4 l de polipropileno.
BVC Professional
  • Incluye un sensor de nivel de líquido externo, que funciona sin necesidad de entrar en contacto con el contenido del frasco.
  • Un programa de desinfección especial permite la aspiración de desinfectante después de que el sistema se apague para descontaminar el VacuuHandControl.
  • La versión de frasco de polipropileno de 4 l se suministra con conectores rápidos de serie.
  • La versión de frasco de vidrio a prueba de lejía de 2 l incluye conexiones de manguera dentada; hay disponibles conectores rápidos opcionales.
Accesorios disponibles:
  • Filtro de repuesto 638266
  • Tubo de VHCpro de repuesto (se vende por metro, pedido mínimo de 3 m) 636156
  • Controlador de mano de VHCpro (se suministra uno con la unidad) 688061
  • Soporte de VHCpro 635680
  • Expulsor de punta de pipeta para VHCpro 635638
  • Adaptador de 8 canales con expulsor de punta para VHCpro 635679
  • Transbordador de BVC (carro con ruedas para facilitar el acceso a BVC cuando está bajo una BSC) 696880
  • Conexión rápida para segundo usuario (entre VHCpro y frasco) 635807
  • Conexión estándar para segundo usuario 699943
  • Conexión rápida (entre frasco y bomba) 635808
  • Frasco de PP de repuesto de 4 l (con tapón) 635810
  • Frasco de vidrio de repuesto de 2 l (con tapón) 635809
  • Adaptador de frasco de vidrio de 2 l 635839
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Vacío máx. 150 mbar (112 Torr)
Incluye Frasco de vidrio de 2 l, sensor de nivel de líquido externo, enchufe CEE, biofiltro de 0,2 μm
Requisitos eléctricos 230 V 50/60 Hz
Modelo BVC professional G
Nivel de ruido 45 dB (A)
Tipo de tapón CEE
Temperatura de almacenamiento (métrico) De -10 °C a +60 °C
Peso (imperial) 16,97 lb
Peso (métrico) 7,7 kg
Temperatura máx. (imperial) 104 °F
Temperatura máx. (métrico) 40 °C
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Caudal 0,4/0,5 CFM
Frecuencia 50/60 Hz
Altura total (imperial) 16,92 in
Altura global (métrico) 43 cm
Longitud global (imperial) 16,06 in
Longitud global (métrico) 40,8 cm
Anchura total (imperial) 7,63 in
Tipo de bomba Chemistry Diaphragm Pump
Clasificación de carcasa IP40
Presión máxima 1.1 bar
Tensión 230 V