Learn More
Ácido butírico, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337966
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
500mL.
2500mL.
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
500 ml
11337966 2500mL. 2.50 litro
11317966 100 ml 100 ml
11327966 500mL. 500 ml
3 options
Código de producto. 11337966
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13189.0F
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 107-92-6 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
Butyric acid is a useful as precursor for the preparation of various butyrate esters. It is used as a food and perfume additive. It is also used as an animal feed supplement. Due to its powerful odor, it has also been used as a fishing bait additive and as a stink bomb. It is widely used as a flavoring agent for human food and beverages.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido butírico es un precursor útil para la preparación de varios ésteres de butirato. Se utiliza como aditivo alimentario y para perfumes. También se utiliza como suplemento de alimentación animal. Debido a su potente olor, también se ha utilizado como aditivo de anzuelo de pesca y como bomba fétida. Se utiliza ampliamente como agente aromatizante para alimentos y bebidas humanas.
Solubilidad
Miscible con agua, etanol y éter. Ligeramente miscible con tetracloruro de carbono.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-92-6
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.11
Número MDL MFCD00002814
Clave InChI FERIUCNNQQJTOY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butyric acid, n-butyric acid, n-butanoic acid, propylformic acid, ethylacetic acid, butanic acid, 1-propanecarboxylic acid, butyrate, 1-butyric acid, buttersaeure
PubChem CID 264
ChEBI CHEBI:30772
Nombre IUPAC ácido butanoico
SMILES CCCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butyric acid
pH 2,5
Punto de fusión de -8 °C
Punto de ebullición De 162 °C a 164 °C
Fórmula lineal CH3CH2CH2COOH
Número UN UN2820
Beilstein 906770
Índice Merck 14,1593
Información de solubilidad Miscible with water,ethanol and ether. Slightly miscible with carbon tetrachloride.
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11
Porcentaje de pureza ≥99%
Densidad 0,964
Cantidad 2500mL.
Temperatura de inflamación 69 °C (156 °F)
Olor Rancio
Índice de refracción 1,398