Learn More
Butiraldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10512094 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2.50 litro
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10512094 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10540001 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10686672 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10512094 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 108090025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 123-72-8 | C4H8O | 72.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-72-8
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Número MDL MFCD00007023
Clave InChI ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butyraldehyde, n-butyraldehyde, butyral, 1-butanal, butyric aldehyde, butanaldehyde, butaldehyde, butalyde, butal, n-butanal
PubChem CID 261
ChEBI CHEBI:15743
Nombre IUPAC butanal
SMILES CCCC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butyraldehyde
Punto de fusión -96.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8170g/mL
Punto de ebullición 75.0°C
Temperatura de inflamación −12°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2CH2CHO
Índice de refracción 1.3770 to 1.3830
Cantidad 2.5 L
Beilstein 01, 662
Índice Merck 15, 1595
Gravedad específica 0.817
Información de solubilidad Solubility in water: 7.1% (25°C). Other solubilities: miscible with ethanol, ether, ethyl acetate,, acetone and toluene
Viscosidad 0.43 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Butyraldehyde
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Butyraldehyde