Learn More
Macherey-Nagel™ Tapón de butilo para cierre de cuello encapsulado N20
Tienda Macherey-Nagel ProductosDescripción
La fabricación de tapones totalmente automatizada con parámetros de producción definidos evita variaciones en el estado físico y analítico de los componentes de tapones. Los productos se fabrican bajo estrictas condiciones higiénicas. Se han implementado controles durante el proceso y una inspección final de control de calidad para garantizar una calidad fiable del producto.
- Se utiliza en cierres de cuello encapsulados N20 Macherey-Nagel™ cuando se montan tapones manualmente
- Para viales de cromatografía de cuello a presión Macherey-Nagel™ con boca de 20 mm
- Hecho de butilo gris resistente, con una dureza de 37° Shore A
- Se envasan 100 tapones en una bolsa de polietileno (PE)
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 20mm |
| Para utilizar con (equipo) | Para uso con tapón de rosca |
| Dureza | 37° Shore A |
| Cantidad | 100/ck. |
| Tamaño | N20 |
| Color | Gris |
| Material | Caucho butílico |
| Tipo de producto | Tapón N20 |