Learn More
Butyl Acetate, Reagent Grade, 99.5%, Honeywell™
Código de producto. 15655770 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15655770 1 L Glass Bottle 1 litro
15628420 4 L Glass Bottle 4 litros
2 options
Código de producto. 15655770
Marca: Honeywell Research Chemicals 5374541L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Reagent Grade, 99.5%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-86-4
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00009445
Clave InChI DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
PubChem CID 31272
ChEBI CHEBI:31328
Nombre IUPAC butyl acetate
SMILES CCCCOC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butyl acetate
Punto de fusión -78°C
Color Incolora
Densidad 0.88g/mL at 25°C
Punto de ebullición 126.2°C
Límite de explosión 0.076
Temperatura de inflamación 23°C (73.4°F)
Punto de ignición 790°F
Envase Glass Bottle
Fórmula lineal CH3COO(CH2)3CH3
Índice de refracción n20/D 1.394
Cantidad 1 L
Número UN UN1123
Beilstein 1741921
Densidad del vapor 4 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16g/mol
Presión de vapor 15mmHg (25°C), 8mmHg (20°C)
Porcentaje de pureza 99.50%