Learn More
Butyl Acetate, ACS Reagent, ≥99.5%, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Código de producto. 15685400
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2 L
2.5 L
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
2 litros
2.50 litro
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15685400 500 mL Glass Bottle 500 ml
15655400 1 L Glass Bottle 1 litro
15675400 2 L Glass Bottle 2 litros
15665400 2.5 L Glass Bottle 2.50 litro
4 options
Código de producto. 15685400
Marca: Honeywell-Riedel-de Haen 402842500ML
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Reactivo ACS, ≥99,5%
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123-86-4
Fórmula molecular C6H12O2
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00009445
Clave InChI DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
PubChem CID 31272
ChEBI CHEBI:31328
Nombre IUPAC butyl acetate
SMILES CCCCOC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butyl acetate
Punto de fusión -78°C
Densidad 0.88g/mL at 25°C
Punto de ebullición 126.2°C (1013 hPa)
Límite de explosión 0.076
Temperatura de inflamación 23°C (73.4°F)
Punto de ignición 790°F
Olor Like fruit
Envase Glass Bottle
Fórmula lineal CH3COO(CH2)3CH3
Cantidad 500 mL
Número UN UN1123
Beilstein 1741921
Densidad del vapor 4 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16g/mol
Presión de vapor 8mmHg (20°C), 15mmHg (25°C)
Porcentaje de pureza ≥99.5%