Learn More
Butilo 4-hidroxibenzoato, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-79964 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10742202 100 g Frasco de vidrio 100 g
10518702 500 g Frasco de vidrio 500 g
10510574 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
3 options
Código de producto. 10742202
Marca: Thermo Scientific Acros 403571000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 94-26-8 | C11H14O3 | 194.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94-26-8
Fórmula molecular C11H14O3
Peso molecular (g/mol) 194.23
Número MDL MFCD00016478
Clave InChI QFOHBWFCKVYLES-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butylparaben, butyl paraben, butyl p-hydroxybenzoate, nipabutyl, butoben, butyl chemosept, butyl parasept, butyl tegosept, butyl butex, tegosept butyl
PubChem CID 7184
Nombre IUPAC butil 4-hidroxibenzoato
SMILES CCCCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butyl 4-hydroxybenzoate
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 68.0°C to 71.0°C
Color Blanco
Densidad 1.2800g/mL
Punto de ebullición 156.0°C (3.5 mmHg)
Temperatura de inflamación 181°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal OHC6H4CO2(CH2)3CH3
Cantidad 100 g
Índice Merck 15, 1587
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble (1.8wt% at 20°C). Other solubilities: soluble in acetone,ethanol,diethyl ether,,chloroform,and propylene glycol
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.23
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Butyl 4-hydroxybenzoate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.