Learn More
Butvar(R) B-98, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10525280 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 GR
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10525280 500 g Frasco de plástico 500 GR
10022184 250 g Frasco de vidrio 250 GR
2 options
Código de producto. 10525280
Marca: Thermo Scientific Acros 428485000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 63148-65-2
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63148-65-2
Número MDL MFCD00084458
Sinónimo Poly(vinyl butyral) resin
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butvar* B-98
Color Blanco
Densidad 1.1000g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Cantidad 500 g
Gravedad específica 1.1
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform
Viscosidad 6 to 9cPs (6% in methanol, 20°C)
Porcentaje de pureza 18.0 to 20.0% (Hydroxyl content) as PV alcohol, 2.5% max. (Acetate content) as PV acetate
Forma física Polvo de flujo libre