Learn More
Butenafine Hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16449827
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
Código de producto. 16449827
Marca: Medchem Express HY17396
MedChemExpress Butenafine Hydrochloride (KP363 Hydrochloride) is a synthetic benzylamine antifungal, works by inhibiting the synthesis of sterols by inhibiting squalene epoxidase.
Butenafine Hydrochloride (KP363 Hydrochloride) is a synthetic benzylamine antifungal, works by inhibiting the synthesis of sterols by inhibiting squalene epoxidase.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butenafine Hydrochloride
Forma física Solid
CAS 101827-46-7
Color Blanco
Cantidad 5 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H28ClN
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo KP363 Hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (70.64 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(CC1=CC=C(C(C)(C)C)C=C1)CC2=C3C=CC=CC3=CC=C2.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 353.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.93
Porcentaje de pureza 99.96%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.