missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Butein, MedChemExpress

Código de producto. 16457116
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16457116

Marca: Medchem Express HY16558

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Butein is a cAMP-specific PDE inhibitor with an IC50 of 10.4 μM for PDE4. Butein is a specific protein tyrosine kinase inhibitor with IC50s of 16 and 65 μM for EGFR and p60c-src in HepG2 cells. Butein sensitizes HeLa cells to Cisplatin through AKT and ERK/p38 MAPK pathways by targeting FoxO3a. Butein is a SIRT1 activator (STAC).

Butein is a cAMP-specific PDE inhibitor with an IC50 of 10.4 μM for PDE4. Butein is a specific protein tyrosine kinase inhibitor with IC50s of 16 and 65 μM for EGFR and p60c-src in HepG2 cells. Butein sensitizes HeLa cells to Cisplatin through AKT and ERK/p38 MAPK pathways by targeting FoxO3a. Butein is a SIRT1 activator (STAC).

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Butein
CAS 487-52-5
Color Brownish Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H12O5
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2’,3,4,4’-tetrahydroxy Chalcone
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (183.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C(C(/C=C/C2=CC(O)=C(O)C=C2)=O)C(O)=C1
Peso molecular (g/mol) 272.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.25
Porcentaje de pureza 98.01%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado