Learn More
Diepóxido de butadieno, 95 %
Código de producto. 11336716
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11336716 1 g 1 g
11346716 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11336716
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L03919.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El diepóxido de butadieno se utiliza como químico de investigación, como intermedio químico, como agente endurecedor para polímeros, como agente de entrecruzamiento para tejidos textiles y para prevenir el deterioro microbiano. También se utiliza para sintetizar el eritritol y los productos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en agua (1000 g/l).
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1464-53-5
Fórmula molecular C4H6O2
Peso molecular (g/mol) 86.09
Número MDL MFCD00005120
Clave InChI ZFIVKAOQEXOYFY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diepoxybutane, 1,3-butadiene diepoxide, 2,2'-bioxirane, butadiene diepoxide, dioxybutadiene, butadiene dioxide, bioxirane, butane diepoxide, 1,2:3,4-diepoxybutane, butadiendioxyd
PubChem CID 11254
ChEBI CHEBI:23704
Nombre IUPAC 2-(oxiran-2-il)oxirano
SMILES C1C(O1)C2CO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Butadiene diepoxide
Punto de fusión -19°C
Densidad 1.112
Punto de ebullición 56°C to 58°C (25 mmHg)
Temperatura de inflamación 45°C (113°F)
Índice de refracción 1.434
Cantidad 1 g
Número UN UN2929
Beilstein 79831
Índice Merck 14,3676
Información de solubilidad Soluble in water (1000g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.09
Porcentaje de pureza 95%