Learn More
Abeba™ Zapatos para hombres de negocios 33230
Descripción
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
- Piel suave
- Negro
- Puntera de acero
- Suela de caucho especial antideslizante
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Revestimiento de microfibra, absorción de la transpiración
- Zona del empeine con cordones
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA |
| Color | Negro |
| Material de revestimiento | Microfibra |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 47 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Caucho |
| Modelo | 33230 |
| Material del dedo del pie | Acero |