Learn More
Abeba™ Zapatos Business Men 32450
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA
- Piel suave.
- Negro
- Suela de caucho especial antideslizante
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Revestimiento de microfibra, absorción de la transpiración.
- Zona del empeine con cordones.
- Plantilla de cuero
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 O1 SRA |
| Color | Negro |
| Material de revestimiento | Microfibra |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 40 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Caucho |
| Modelo | 32450 |