Descripción
- Permite la recogida fácil de mercurio derramado, que posteriormente puede volver a utilizarse.
- El recolector de mercurio se compone de un tubo con una tapa de rosca que tiene insertada una espuma de plástico especial.
- Al presionar suavemente esta espuma sobre el mercurio derramado, se abren los poros de la espuma y se absorben los glóbulos de mercurio.
- El tapón se atornilla entonces al tubo, los glóbulos se liberan de nuevo y caen a través de la separación perforada en el tubo.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Recolector de mercurio |
| Para utilizar con (aplicación) | Mercurio |
| Incluye | Tapa de rosca con una capa de espuma especial |