Learn More
Burixafor hydrobromide, MedChemExpress
Código de producto. 16437948
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
16437948 10 mg 10 miligramos
16470408 5 mg 5 miligramos
16451296 200 mg 200 miligramos
16431906 500 mg 500 miligramos
16427746 100 mg 100 miligramos
16413887 50 mg 50 miligramos
6 options
Código de producto. 16437948
Marca: Medchem Express HY19867A
MedChemExpress Burixafor hydrobromide (TG-0054 hydrobromide) is an orally bioavailable and potent antagonist of CXCR4 and a well anti-angiogenic drug that is of potential value in treating choroid neovascularization. Burixafor hydrobromide (TG-0054 hydrobromide) mobilizes mesenchymal stem cells, attenuates inflammation, and preserves cardiac systolic function in a porcine model of myocardial infarction.
Burixafor hydrobromide (TG-0054 hydrobromide) is an orally bioavailable and potent antagonist of CXCR4 and a well anti-angiogenic drug that is of potential value in treating choroid neovascularization. Burixafor hydrobromide (TG-0054 hydrobromide) mobilizes mesenchymal stem cells, attenuates inflammation, and preserves cardiac systolic function in a porcine model of myocardial infarction.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Burixafor hydrobromide
Forma física Solid
CAS 1191450-19-7
Color Yellow
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H51N8O3P.5/2HBr
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo TG-0054 hydrobromide
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (65.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=CC(N2CCN(CCP(O)(O)=O)CC2)=NC(NC[C@H]3CC[C@H](CNCCCNC4CCCCC4)CC3)=N1.[H]Br.[5/2]
Peso molecular (g/mol) 769.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 769.01
Porcentaje de pureza 98.0%