Learn More
Lenz Laborglasintrumente Llave de paso para bureta, recta, con tapón de vidrio NS
Código de producto. 10172041
Change view
Click to view available options
:
NS 12,5
Código de producto.
10172041 NS 12,5
1 options
Código de producto. 10172041
Marca: Lenz Laborglasintrumente 02700001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Punta facetada
  • Calibre: 1,5 mm
  • Llave de paso: NS 12,5
  • Tapón de vidrio NS macizo
  • Dispositivo de retención de rosca
  • Material: vidrio de borosilicato 3.3
Especificaciones
Material Vidrio de borosilicato 3.3
Llaves de paso NS 12,5