Learn More
Lenz Laborglasintrumente Llave de paso para bureta, lateral, con tapón de vidrio
Click to view available options
:
NS 12,5
Descripción
- Punta facetada
- Calibre: 1,5 mm
- Llave de paso: NS 12,5
- Tapón de vidrio NS macizo
- Dispositivo de retención de rosca
- Material: vidrio de borosilicato 3.3
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio de borosilicato 3.3 |
| Llaves de paso | NS 12,5 |