missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hach Lange™ Soporte de bureta

Código de producto. 10089169
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10089169

Marca: Hach Lange™ X51T028

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Especificaciones

Capacidad (métrico) 50 mL
Para utilizar con (equipo) TitraLab8xx and ABU52
Incluye Protección UV; tubos de conexión
Tipo Soporte de bureta B550, 50 ml
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado