Learn More
OHAUS™ Kit de soporte de bureta
Código de producto. 15772359 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Mango niquelado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material unitSize
15772359 Mango niquelado cada uno
15752279 Acero inoxidable cada uno
2 options
Código de producto. 15772359
Marca: OHAUS™ 30392313
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El kit de soporte de buretas OHAUS™ está diseñado para sujetar y colocar de forma segura el material de vidrio del laboratorio.
  • Marcos de laboratorio, varillas y conectores resistentes a la corrosión
  • Disponible en acero inoxidable de alta calidad, ofrece gran resistencia química y durabilidad.
  • Las abrazaderas de cinc chapadas en níquel ofrecen alta resistencia a la tracción.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Kit de soporte de bureta
Material Mango niquelado
Para utilizar con (equipo) Buretas de 100 ml
Descripción Abrazadera, especialidad, conjunto de buretas, CLS-BTSETA
Diámetro (métrico) 13 mm
Altura (métrico) 25,000 mm
Altura (imperial) 1,00 in
Longitud (imperial) 7,00 in
Longitud (métrico) 178 mm
Longitud (métrico) del brazo 578 mm
Tamaño Micro – buretas de 100 ml
Anchura (imperial) 13,00 in
Anchura (métrico) 330,00 mm