Descripción
- Marcos de laboratorio, varillas y conectores resistentes a la corrosión
- Disponible en acero inoxidable de alta calidad, ofrece gran resistencia química y durabilidad.
- Las abrazaderas de cinc chapadas en níquel ofrecen alta resistencia a la tracción.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Soporte de bureta |
| Material | Mango niquelado |
| Para utilizar con (equipo) | Buretas de 100 ml |
| Descripción | Pinza, especialidad, bureta, CLS-BTDBLZ |
| Altura (métrico) | 108,000 mm |
| Altura (imperial) | 4,25 in |
| Longitud (métrico) | 173,00 mm |
| Tamaño | Micro – buretas de 100 ml |
| Anchura (imperial) | 6,80 in |
| Anchura (métrico) | 173,00 mm |