Learn More
OHAUS™ Soporte de bureta
Código de producto. 15712279 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Mango niquelado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material unitSize
15712279 Acero inoxidable cada uno
15782279 Mango niquelado cada uno
2 options
Código de producto. 15712279
Marca: OHAUS™ 30392227
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El soporte de buretas OHAUS™ está diseñado para sujetar y colocar de forma segura el material de vidrio del laboratorio.
  • Marcos de laboratorio, varillas y conectores resistentes a la corrosión
  • Disponible en acero inoxidable de alta calidad, ofrece gran resistencia química y durabilidad.
  • Las abrazaderas de cinc chapadas en níquel ofrecen alta resistencia a la tracción.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Soporte de bureta
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Buretas de 100 ml
Descripción Abrazadera, especialidad, bureta, CLS-BTDBLZ
Altura (métrico) 108,000 mm
Altura (imperial) 4,25 in
Longitud (imperial) 6,80 in
Longitud (métrico) 173,00 mm
Tamaño Micro – buretas de 100 ml