missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buparvaquone, MedChemExpress

Código de producto. 16423437
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16423437 50 mg 50 miligramos
16447408 10 mg 10 miligramos
16417386 100 mg 100 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16423437

Marca: Medchem Express HY17581

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Buparvaquone is a hydroxynaphthoquinone antiprotozoal drug related to parvaquone and atovaquone.

Buparvaquone is a hydroxynaphthoquinone antiprotozoal drug related to parvaquone and atovaquone.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Buparvaquone
CAS 88426-33-9
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H26O3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (102.10 mM; Need ultrasonic) ∣DMF : 25 mg/mL (76.59 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 2 mg/mL (6.13 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1C(CC2CCC(C(C)(C)C)CC2)=C(O)C(C3=C1C=CC=C3)=O
Peso molecular (g/mol) 326.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.43
Porcentaje de pureza 99.82%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.