Learn More
Fisherbrand™ Tubos de neopreno para mechero Bunsen
Código de producto. 12330768 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud global (métrico):
10 m
2 m
450 mm
600 mm
750 mm
900 mm
Tamaño de la unidad:
10 metros
2 metros
cada uno
Código de producto. Longitud global (métrico) unitSize
12330768 10 m 10 metros
10492624 2 m 2 metros
11855522 600 mm cada uno
11845522 450 mm cada uno
11865522 750 mm cada uno
11875522 900 mm cada uno
6 options
Código de producto. 12330768
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aptos para su uso con mecheros de gas natural (metano) y de hulla.
Con extremos reforzados para ajustarse al grifo de gas y el mechero Bunsen
Especificaciones
Material Neopreno
Longitud global (métrico) 10 m
Para utilizar con Mechero Bunsen