Learn More
Juchheim Laborgeraete™ Bunsen Burner
Código de producto. 10482552
Change view
Click to view available options
Tipo de gas:
Gas natural
Propano
Incluye:
Regulador de aire
Válvula de aguja
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de gas Incluye unitSize
10482552 Gas natural Válvula de aguja cada uno
10432752 Propano Regulador de aire cada uno
2 options
Código de producto. 10482552
Marca: Juchheim Laborgeraete™ 01160 DE
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A high level of stability is achieved due to the high weight and low center of gravity of the burners.
  • Choice of Propane gas or Natural gas
  • According to DIN 30665
  • With DVGW certification
  • Heating capacity approx. 2198 kJ/h
  • With air control screen
  • Needle valve option
  • Particularly good stand due to heavy, high-quality materials
Especificaciones
Tipo de producto Bunsen Burner
Tipo de gas Gas natural
Material Latón
Incluye Válvula de aguja