Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Bunsen Burner
Código de producto. 10618562
Click to view available options
Tipo de gas:
Gas natural
Propano
Altura (métrico):
145 mm
150 mm
Temperatura máxima:
1500 °C
1530 °C
1540 °C
1550 °C
1580 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10618562
Marca: Usbeck Laborgeraete™ 1000
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo de producto Bunsen Burner
Tipo de gas Gas natural
Diámetro (métrico) 17 mm (Head)
Diámetro exterior del tubo de mezcla (métrico) 14 mm
Altura (métrico) 145 mm
Temperatura máxima 1530 °C
N.° por paquete 1 Ea.
Peso (métrico) 210 g