Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Bunsen Burner
Código de producto. 10447231
Change view
Click to view available options
Tipo de gas:
Gas natural
Propano
Altura (métrico):
145 mm
150 mm
Temperatura máxima:
1500 °C
1530 °C
1540 °C
1550 °C
1580 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de gas Altura (métrico) Temperatura máxima unitSize
10447231 Gas natural 150 mm 1580 °C cada uno
10692351 Gas natural 145 mm 1500 °C cada uno
10653511 Gas natural 145 mm 1540 °C cada uno
10413691 Propano 145 mm 1550 °C cada uno
10618562 Gas natural 145 mm 1530 °C cada uno
10330372 Propano 145 mm 1580 °C cada uno
6 options
Código de producto. 10447231
Marca: Usbeck Laborgeraete™ 1040/1
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo de producto Bunsen Burner
Tipo de gas Gas natural
Diámetro (métrico) 17 mm (Head)
Diámetro exterior del tubo de mezcla (métrico) 14 mm
Altura (métrico) 150 mm
Temperatura máxima 1580 °C
N.° por paquete 1 Ea.
Peso (métrico) 245 g