Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Bunsen Burner
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bunsen Burner |
| Tipo de gas | Propano |
| Diámetro (métrico) | 17 mm (Head) |
| Diámetro exterior del tubo de mezcla (métrico) | 14 mm |
| Altura (métrico) | 145 mm |
| Temperatura máxima | 1580 °C |
| N.° por paquete | 1 Ea. |
| Peso (métrico) | 210 g |