Learn More
Aalborg™ Estructura de aluminio con junta tórica Buna N
Código de producto. 11728538
Change view
Click to view available options
Tamaño:
2 tubos, 150 mm
3 tubos, 150 mm
4 tubos, 150 mm
5 tubos, 150 mm
Incluye:
Tapón
Tapón y colector
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tamaño Incluye unitSize
11728538 3 tubos, 150 mm Tapón cada uno
11768528 2 tubos, 150 mm Tapón cada uno
11778528 2 tubos, 150 mm Tapón y colector 1 PCS
11748548 4 tubos, 150 mm Tapón cada uno
11753189 4 tubos, 150 mm Tapón y colector cada uno
11753349 5 tubos, 150 mm Tapón y colector cada uno
11738538 3 tubos, 150 mm Tapón y colector cada uno
7 options
Código de producto. 11728538
Marca: Aalborg™ P31A2BA0
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La estructura de aluminio con junta tórica y tapón Buna N Aalborg™ debe utilizarse con caudalímetros de varios tubos, que conservan la mayoría de las características exclusivas asociadas con unidades de un solo tubo.
  • Los tubos dosificadores acanalados o guiados por el borde facilitan lecturas estables y precisas
  • Intercambiabilidad de tubos de flujo y flotadores
  • Colectores en la entrada o salida
  • Facilidad de instalación e intercambio de tubos de flujo
  • Compatibilidad química
  • Medios sencillos de montaje
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Caudalímetro de gas/líquido de montaje paralelo de 3 tubos y 150 mm
Tipo Marco
Incluye Tapón
Tamaño 3 tubos, 150 mm