Learn More
Bumetanide, MedChemExpress
Código de producto. 16491679
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491679 1 g 1 g
16499837 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16491679 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17468
MedChemExpress Bumetanide (Ro 10-6338; PF 1593), a highly potent loop diuretic, is a Na+-K+-Cl+ cotransporter (NKCC) blocker. Bumetanide is a selective NKCC1 inhibitor, but also inhibits NKCC2, with IC50s of 0.68 μM and 4.0 μM for hNKCC1A and hNKCC2A, respectively.
Bumetanide (Ro 10-6338
Specifications
Nombre del producto químico o material Bumetanide
CAS 28395-03-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H20N2O5S
Cantidad 1 g
Sinónimo Ro 10-6338 PF 1593
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (274.41 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.27 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC(NCCCC)=C(OC2=CC=CC=C2)C(S(=O)(N)=O)=C1
Peso molecular (g/mol) 364.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.42
Porcentaje de pureza 99.31%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.