Learn More
Labconco Bulk Tray Dryer
Código de producto. p-200008294 Tienda Labconco Corporation Productos
Click to view available options
Incluye:
Colector de 6 puertos, secador de bandeja para grandes volúmenes
Colector de 6 puertos, válvula de aislamiento, secador de bandeja para grandes volúmenes
Incluye: válvula de aislamiento, secador de bandejas para grandes volúmenes
Secador de bandeja para grandes volúmenes
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. 17960140
Marca: Labconco 780601090
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
FreeZone Bulk Tray Dryers lyophilize moderate to large bulk sample loads or small batches of vials or serum bottles. FreeZone Console Freeze Dryer and vacuum pump are required.
  • Lyophilize moderate to large bulk sample loads or numerous small batches of vials or serum bottles.
  • Bulk Tray Dryers have three large, 12.7 x 16.6 in. shelves that heat up to +60°C.
  • Lyo-Works™ OS lets the user set up to 30 programs, with up to 16 steps each; record, chart and store data, and receive email alerts.
  • The tray dryer connects to a FreeZone Console Freeze Dryer that provides a real time display of the tray dryer’s parameters on a large capacitive touchscreen.
  • For use with FreeZone Console Freeze Dryer manufactured after July 2017.
Especificaciones
Tipo Bulk Tray Dryer
N.º de estantes 3
Intervalo de temperatura (métrico) 60°C
Material Acero inoxidable
Incluye Secador de bandeja para grandes volúmenes
tipo de tapón All except North America
Tensión 230 V