Descripción
Contiene 7 bombillas fluorescentes para módulo de luz. Por favor, sustituya todas las bombillas a la vez para una distribución uniforme de la luz.
- Kits de sustitución para su uso con diversas aplicaciones
- Bombillas fluorescentes
- Por favor, sustituya todas las bombillas a la vez para una distribución uniforme de la luz
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Kit -bombillas de repuesto para módulo de luz de incubación de animales |
| Para utilizar con (equipo) | Módulo de luz para eclosión de animales |
| Iluminación | LED |
| Tipo | Accesorio, bombillas de repuesto para módulo de luz de incubación de animales |
| Para utilizar con (aplicación) | Incubacón de animales / insectos |
| Incluye | 7 bombillas fluorescentes - luz natural |
| Peso con embalaje (imperial) | 3,09 libras |
| Peso con embalaje (métrico) | 1400 g |
| Peso (imperial) | 1,48 libras |
| Peso (métrico) | 670 g |