Descripción
- Incluye un cable elástico para dedicar dicho pipeteador a un frasco de reactivo específico
- La junta de caucho de silicona cónica proporciona un ajuste hermético en pipetas de todo tamaño
- Se puede abrir, limpiar y esterilizar en autoclave con vapor a 121 °C (250 °F)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Rojo |
| Material | Caucho de silicona |
| Para utilizar con (equipo) | Tubos de sedimentación Westergren o Wintrobe |
| Incluye | Cable elástico |