Learn More
Merck Millipore Reactivo de extracción de proteínas BugBuster™ 10X.
Reactivo para la preparación de muestras de proteínas
Marca: Merck Millipore 70921-4
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Formulación concentrada de detergentes propios sin adición de sales o componentes del tampón
- Proporciona una alternativa flexible al estándar 1X BugBuster listo para usar, lo que permite la dilución definida por el usuario y la adición de componentes de tampón
- Consta de todos los beneficios de bioprocesamiento del estándar BugBuster plus, además de la libertad para controlar el pH, la concentración de reactivos y los aditivos de tampón necesarios para la máxima extracción y actividad de su proteína objetivo