missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Buflomedil hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16422156
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16422156

Marca: Medchem Express HYB0484

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Buflomedil hydrochloride is a vasodilator used to treat claudication or the symptoms of peripheral arterial disease.

Buflomedil hydrochloride is a vasodilator used to treat claudication or the symptoms of peripheral arterial disease.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Buflomedil hydrochloride
CAS 35543-24-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H26ClNO4
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad H2O : ≥ 55 mg/mL (159.95 mM) ∣DMSO : 33.33 mg/mL (96.93 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(OC)C=C(OC)C=C1OC)CCCN2CCCC2.Cl
Peso molecular (g/mol) 343.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.85
Porcentaje de pureza 99.67%
Grado Research
Forma física Solid
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado