Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Buffered Sodium Chloride Peptone Solution (Bottled)
Descripción
Carry out microbial limit testing by harmonized methodology of pharmaceutical products in accordance with USP/EP/BP/JP/IP with Thermo Scientific™ Buffered Sodium Chloride Peptone Solution. The combination of phosphate buffer, sodium chloride and peptone increases the viability of sensitive microorganisms by providing an isotonic environment. This is of particular importance when trying to recover cells that may be stressed or sensitive to osmotic pressure.
Utilice el caldo de peptona de cloruro sódico tamponada para la dilución de muestras en el análisis de productos no estériles para contaminantes microbianos.
- Cumple los capítulos de las pruebas de límites microbianos armonizadas de EP/USP/JP1,2,3
- Mantiene la viabilidad celular durante el proceso de dilución.
- Comodidad de los medios preparados listos para su uso
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Incolora, transparente |
| Contenido y almacenamiento | De 2 a 25 °C |
| Formato | Frascos universales |
| Origen de fabricación | Reino Unido |
| Tipo de producto | Solución de tampón |
| Peso de llenado | 9,0g ± 0,3 g |
| Tipo de empaquetado | 24 frascos universales con tapón de rosca en una caja |
| Cantidad | 24/paq. |